Kluczowe dokumenty
361551
Sigma-Aldrich
Inhibitor GSK-3 X
The GSK-3 Inhibitor X, also referenced under CAS 740841-15-0, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(2ʹZ,3ʹE)-6-bromoindirubino-3ʹ-acetoksym, BIO-acetoksym
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark purple
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Acetoksymowy analog BIO, GSK-3 Inhibitor IX (nr kat. 361550), który wykazuje większą selektywność wobec GSK-3α/β (IC50 = 10 nM) niż Cdk5/p25, Cdk2/A i Cdk1/B (IC50 = odpowiednio 2. 4 µM, 4.3 µM i 63 µM).4 µM, 4,3 µM i 63 µM, odpowiednio). Słabo wpływa na aktywność Cdk4/D1 i wielu innych kinaz (IC50 ≥ 10 µM). Działa również jako agonista receptora węglowodorów arylowych zarówno w systemach reporterowych drożdży (EC50 ≥ 0,1 µM), jak i ssaków (EC50 = 0,16 µM).
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 10 nM przeciwko GSK-3α/β
Główny cel
GSK-3α/β
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Uwaga dotycząca przygotowania
Ograniczona rozpuszczalność w buforach wodnych; przed rozcieńczeniem w buforze mogą być wymagane seryjne rozcieńczenia w DMSO.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Knockaert, M., et al. 2004. Oncogene23, 4400.
Polychronopoulos, P., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 935.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1