Kluczowe dokumenty
551600-M
Millipore
Quercetin, Dihydrate
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 43 nM), PI 3-K (IC₅₀ = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC₅₀ = 2 µM).
Synonim(y):
Quercetin, Dihydrate, 3,3ʹ,4ʹ,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.27
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Klucz InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
A cell-permeable inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
PI 3-kinase
Target IC50: 43 nM, 3.8 µM, 2 µM against PIM1 kinase, PI 3-K, and phospholipase A2, respectively
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Inne uwagi
Bullock, A.N., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7604.
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1