Merck
Y0001009
Quercetin dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.27
Numer w indeksie barw:
75670
Beilstein:
317313
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
quercetin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Klucz InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Quercetin dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Dwuwodzian kwercetyny jest flawonoidem o działaniu przeciwnowotworowym.
Dwuwodzian kwercetyny jest flawonoidem o działaniu przeciwnowotworowym. Kwercetyna jest inhibitorem mitochondrialnej ATPazy i fosfodiesterazy. Hamuje aktywność kinazy PI3 i nieznacznie hamuje aktywność kinazy PIP. Kwercetyna ma działanie antyproliferacyjne na linie komórek nowotworowych, zmniejsza wzrost komórek nowotworowych poprzez receptory estrogenowe typu II i zatrzymuje ludzkie białaczkowe komórki T w późnej fazie G1 cyklu komórkowego.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Tomohiko Matsuo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(3), E311-E320 (2015-01-08)
Most mammals have two major olfactory subsystems: the main olfactory system (MOS) and vomeronasal system (VNS). It is now widely accepted that the range of pheromones that control social behaviors are processed by both the VNS and the MOS. However
Nada Oršolić et al.
European journal of nutrition, 53(5), 1217-1227 (2013-11-26)
Reactive oxygen species play a role in a number of degenerative conditions including osteoporosis. Flavonoids as phyto-oestrogens exert physiological effects against oxidative stress diseases. We developed a retinoic acid-induced bone loss model of rats to assess whether flavonoids and alendronate
Sameha Merzoug et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 387(10), 921-933 (2014-06-21)
This study was designed to evaluate the effect of quercetin, a natural flavonoid, on behavioral alterations, brain oxidative stress, and immune dysregulation caused by a chemotherapeutic agent, Adriamycin (ADR; 7 mg/kg of body weight). Different subsets of male Wistar rats were
Roghieh Hajiboland et al.
Physiology and molecular biology of plants : an international journal of functional plant biology, 24(6), 1103-1115 (2018-11-15)
Effect of silicon (Si) on the response of strawberry (Fragaria × ananassa var. Parus) plants to arbuscular mycorrhizal fungus (AMF) was studied under growth chamber conditions. Plants were grown in perlite irrigated with nutrient solution without (- Si) or with (+ Si) 3 mmol L-1 Si
Beng Fye Lau et al.
PloS one, 9(7), e102509-e102509 (2014-07-24)
Previous studies on the nutritional and nutraceutical properties of Lignosus rhinocerotis focused mainly on the sclerotium; however, the supply of wild sclerotium is limited. In this investigation, the antioxidant capacity and cytotoxic effect of L. rhinocerotis cultured under different conditions