551590
Quercetagetin
A cell-permeable flavanol compound that acts a potent, ATP-competitive, and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 340 nM).
Synonim(y):
Quercetagetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,6,7-Hexahydroxyflavone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow to yellow-green
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
Klucz InChI
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PIM1 kinase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3