Kluczowe dokumenty
539162
Sigma-Aldrich
Inhibitor proteasomu II
The Proteasome Inhibitor II controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
(Benzyloksykarbonylo)-Leu-Leu-fenyloalaninal, Z-LLF-CHO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H39N3O5
Masa cząsteczkowa:
509.64
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Silny, przepuszczalny dla komórek i odwracalny inhibitor proteasomu. Hamuje podobną do chymotrypsyny aktywność kompleksu wielokatalitycznej proteinazy przysadkowej (MPC;Ki = 460 nM). Nie hamuje aktywności hydrolizującej peptydylo-glutamylowe MPC nawet w stężeniach 200 µM. Blokuje również rozpad białek IκB-α i IκB-β w rosnących wykładniczo komórkach WEHI 231.
Działania biochem./fizjol.
DoceloweKi: 460 nM przeciwko kompleksowi wielokatalitycznej proteinazy przysadkowej (MPC)
Główny cel
MPC
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Z-Leu-Leu-Phe-CHO
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy.
Inne uwagi
Schauer, S.L., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4398.
Orlowski, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 13946.
Orlowski, M., et al. 1993. Biochemistry 32, 1563.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.