474780
MG-115
Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively).
Synonim(y):
MG-115, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-norvalinal, Z-LL-Nva-CHO, Proteasome Inhibitor XII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
20S proteasome
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Palombella, V.J., et al. 1994. Cell 78, 773. Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry 31, 9421.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.