SAB4700970
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-01
Synonim(y):
TUBA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB2A(7280)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna