Kluczowe dokumenty
5.38765
Sigma-Aldrich
Inhibitor PDI IV, LOC14
Synonim(y):
2-((4-(cyklopropanokarbonylo)piperazyn-1-ylo)metylo)benzo[d]izotiazol-3(2H)-on, 2-((4-(cyklopropylokarbonylo)-1-piperazynilo)metylo)-1,2-benzotiazol-3(2H)-on, Lead Optimized Compound 14, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor IV
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O2S
Masa cząsteczkowa:
317.41
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, przepuszczalny dla bariery krew-mózg, biodostępny doustnie, nietoksyczny związek pochodny benzotiazolonu, który działa jako silny, odwracalny i niekowalencyjny inhibitor aktywności reduktazy izomerazy disiarczkowej białek (PDI)(Kd = 61,7 nM dla PDIa). Wykazano, że wiąże się z PDIa stechiometrycznie (1:1), przylegając do miejsca aktywnego i wymusza na PDI przyjęcie utlenionej konformacji. Zależnie od dawki ratuje zarówno komórki PC12 (EC50 = 500 nM), jak i średnie neurony kolczaste przed neurotoksycznością zmutowanej huntingtyny. Wykazuje korzystną stabilność mikrosomalną (k = 0,0016, t1/2 = 438,7 min, CLint = 0,17 ml/min/g wątroby myszy) i stabilność w osoczu krwi (k = 0,0049, t1/2 = 144 min i 49,9% pozostaje po 2 h inkubacji) i jest dobrze tolerowany u myszy (20 mg/kg, p.o.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
PDI
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie bezwodnego DMSO.
Inne uwagi
Kaplan, A., et al. 2015. Proc. Natl. Acad. Sci. USA112, w druku.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3