Kluczowe dokumenty
5.38184
Sigma-Aldrich
Synoviolin Inhibitor, LS-102
Synonim(y):
Synoviolin Inhibitor, LS-102, (S)-N²-(benzo[d]oxazol-6-yl)-N⁴-(1-cyclohexylethyl)-N⁶-ethyl-N⁶-(2-(ethylamino)ethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, E3 Ligase SYVN Inhibitor, LS-102, LS102
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36N8O
Masa cząsteczkowa:
452.60
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
35 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
purple
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable triaminotriazine that selectively inhibits the autoubiquitnation of the E3 ubiquitin ligase synoviolin (SYVN1, IC50 = 35 µM), without affecting other E3 ubiquitin ligases. Abolished the SYVN-mediated negative regulation of PGC-1β via reduced ubiquitination. Shown to induce the expression of PGC-1β in wild type mouse embryonic fibroblasts (MEF), but does not affect PGC-1β expression in SYVN knockout MEFs. Increases mitochondrial biogenesis in C57BL/6J mice. Also increases the energy expenditure and causes a significant reduction in body weight and blood glucose levels in db/db mice (50 mg/kg, i.p daily) without influencing their food intake. Suppresses the proliferation of rheumatoid synovial cells (IC50 = 5.4 µM) and reduces the severity of rheumatoid arthritis in a mouse model (4 mg/kg).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Synoviolin
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Yagishita, N., et al. 2012. Int. J. Mol. Med.30, 1281.
Fujita, F., et al. 2015. EMBO J.34, 12192.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.