Kluczowe dokumenty
5.31170
Sigma-Aldrich
Inhibitor ALDH3A1, CB29
Synonim(y):
Inhibitor dehydrogenazy aldehydowej ALDH3A1, CB29
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O5S
Masa cząsteczkowa:
349.36
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
4.7 μM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna diaryloaminy, która działa jako selektywny, odwracalny, ukierunkowany na miejsce wiązania substratu inhibitor dehydrogenazy aldehydowej ALDH3A1 (Ki = 4,7 µM, IC50 = 16 µM). Nie hamuje aktywności ALDH1A1, ALDH1A2, ALDH1A3, ALDH1B1 i ALDH2 nawet w wyższych stężeniach (250 µM). Wykazano, że znacząco zmniejsza aktywność ALDH3A1 w lizatach komórek A549 i SF767, ale nie wpływa na komórki CCD-13Lu, które nie mają aktywności ALDH3A1. Chociaż nie wpływa na proliferację komórek nowotworowych, znacząco poprawia wrażliwość komórek nowotworowych na mafosfamid.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
ALDH3A1
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Parajuli, B. et al. 2014. Chembiochem.15, 701.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3