529659
DDD00033325
≥95% (HPLC), syrup, single hESC survival promoter, Calbiochem®
Synonim(y):
Pro-survival Compound, DDD00033325, DDD00033325
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pro-survival Compound, DDD00033325, A cell-permeable, pyrrolidine small molecule that promotes single human embryonic stem cell survival up to 20-fold over background with equal or higher potency than Y-27632.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
syrup
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C12=CC=NN1C=CC(N[C@@H]3CCN(CC4=CC=CC=C4)C3)=N2
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1