Kluczowe dokumenty
5.06384
Sigma-Aldrich
Inhibitor helikazy BLM, ML216
Synonim(y):
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea, ML-216, ML-216, 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9F4N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2[s]c(nn2)c3ccncc3)F
InChI
1S/C15H9F4N5OS/c16-11-2-1-9(7-10(11)15(17,18)19)21-13(25)22-14-24-23-12(26-14)8-3-5-20-6-4-8/h1-7H,(H2,21,22,24,25)
Klucz InChI
WMCOYUSJXXCHFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek pirydynylo-tiadiazolilomocznikowy, który selektywnie blokuje aktywność helikazy białka zespołu Blooma (BLM) zarówno pełnej długości, jak i skróconych form BLM636-1298 (IC50 = odpowiednio 2,98 i 0,97 µM). Konkuruje i odwracalnie blokuje wiązanie DNA z BLM. Jednak inhibicja wydaje się być niekonkurencyjna w stosunku do ATP. Wykazuje aktywność antyproliferacyjną w komórkach wykazujących ekspresję BLM, ale nie w komórkach pozbawionych BLM. Indukuje wymianę chromatyd siostrzanych (SCE) i zwiększa wrażliwość komórek PSNF5 zawierających BLM na afidikolinę (>Cat. No. 178273) bez wpływu na komórki PSNG13 pozbawione BLM. Wykazuje korzystną stabilność mikrosomalną (T1/2 >1,2 h) i osoczową (~100% po 5 h).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
BLM
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Rosenthal, A.S., et al. 2013. Bioorg. Med. Chem. Lett. 23, 5660.
Nguyen, G.H., et al. 2013. Chem. Biol.20, 55.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3