Kluczowe dokumenty
5.06046
Sigma-Aldrich
Inhibitor PRMT VII, DB867
Synonim(y):
5-[5-(4-karbamimidoilo-fenylo)-furano-2-ylo]-pirydyno-2-karboksyamidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.30
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
9 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
10% acetic acid: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna biskarboksyamidyny, która działa jako selektywny inhibitor metylotransferazy argininowej białka 1 (PRMT1; IC50 = 9,5 µM). Wykazuje około 10-krotnie większą selektywność w stosunku do PRMT5 (IC50 = 110 µM) i PRMT6 (IC50 = 118 µM). Wykazano, że blokuje indukowaną przez BMP4 fosforylację i aktywację Smad1/Smad5 oraz asymetryczną dimetylację Arg3 na histonie 4 (H4R3) w komórkach HaCaT transfekowanych PRMT1.
Przepuszczalna dla komórek pochodna biskarboksyamidyny, która działa jako selektywny inhibitor metylotransferazy argininowej białka 1 (PRMT1; IC50 = 9,5 µM). Wykazuje około 10-krotnie większą selektywność w stosunku do PRMT5 (IC50 = 110 µM) i PRMT6 (IC50 = 118 µM). Wykazano, że blokuje indukowaną przez BMP4 fosforylację i aktywację Smad1/Smad5 oraz asymetryczną dimetylację Arg3 na histonie 4 (H4R3) w komórkach HaCaT transfekowanych PRMT1.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
PRMT1
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Xu, J., et al, 2013. Mol. Cell.51, 1.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3