Kluczowe dokumenty
5.06045
Sigma-Aldrich
Antagonista receptora GPR55, CID16020046
Synonim(y):
4-[4-(3-Hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxo-1H,4H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-5-yl]benzoic Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
1 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(C=C1)C2=NNC3=C2C(N(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)C5=CC(=CC=C5)O
InChI
1S/C25H19N3O4/c1-14-5-7-15(8-6-14)21-20-22(27-26-21)24(30)28(18-11-9-16(10-12-18)25(31)32)23(20)17-3-2-4-19(29)13-17/h2-13,23,29H,1H3,(H,26,27)(H,31,32)
Klucz InChI
VGUQVYZXABOXCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selektywny antagonista receptora 55 sprzężonego z białkiem G (GPR55), który blokuje indukowaną przez lipid L-a-lizofosfatydyloinozytol (LPI, nr kat. 440153) aktywację GPR55 (IC50 = 1 µM) i efekty następcze w komórkach HEK293. Wykazano również, że blokuje agonistyczne działanie LPI na komórki drożdży wyrażające GPR55 (~ 10 µM). Hamuje indukowaną przez LPI mobilizację Ca2+ i fosforylację ERK1/2 w komórkach HEK-GPR55 i HEK-CB1. Nie wpływa jednak na podstawową mobilizację Ca2+ i aktywność ERK1/2. Blokuje aktywację NFAT i NF-kB za pośrednictwem GPR55 oraz ich translokację jądrową w komórkach HEK-GPR55. Zmniejsza gojenie się ran wywołane przez LPI w pierwotnych ludzkich komórkach śródbłonka mikronaczyniowego płuc z ekspresją GPR55 i odwraca agregację płytek krwi hamowaną przez LPI (~ 10 µM). Stwierdzono również, że hamuje aktywność fosfodiesteraz PDE3A i PDE4B (pIC50 = odpowiednio 5 i 4,8).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
GPR55
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kargl, J., et al, 2013. J. Pharmacol. Exp. Ther.346, 54.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3