Kluczowe dokumenty
5.05989
Sigma-Aldrich
Vigabatrin
Synonim(y):
Kwas 4-amino-5-heksenowy, inhibitor transaminazy GABA, wigabatryna, γ-winylo-GABA, Sabril
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+H3]C(CCC(=O)[O-])C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selektywny, nieodwracalny inhibitor transaminazy GABA o właściwościach przeciwpadaczkowych. Wiąże się kowalencyjnie z miejscem aktywnym tansaminazy GABA, dezaktywując ją w sposób zależny od dawki i zwiększając pozakomórkowy poziom GABA w mózgu. Szybko wchłania się po podaniu doustnym i wykazano, że hamuje wychwyt [3H]GABA przez błonę wierzchołkową monowarstw komórek Caco-2 w sposób zależny od stężenia (IC50 = 2,9 mM).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Transaminaza GABA
Odwracalny: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Abbot, E.L., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.147, 298.
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1