Key Documents
Y0001400
Vigabatrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vigabatrin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABAT(18)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)