5.05985
CFTR Activator, Cact-A1
Synonim(y):
CFTR Activator, Cact-A1, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-(( Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, ( Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-((Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, (Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CFTR
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3