Kluczowe dokumenty
SML1173
Sigma-Aldrich
Lubiprostone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(11a,15R)-11,15-Epoxy-16,16-difluoro-15-hydroxy-9-oxo-prostan-1-oic acid, Ru 0211, Spi 0211
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32F2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.46
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)([C@@]1(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=O)C2)CCCCCCC(=O)O)CC1)O)CCCC
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
Klucz InChI
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
Działania biochem./fizjol.
Lubiprostone helps to enhance intestinal permeability in humans. Hence it may inhibit leaky gut syndrome.
Lubiprostone is a bicyclic fatty acid that activates ClC-2 and CFTR chloride channels.
Lubiprostone is a bicyclic fatty acid that activates ClC-2 and CFTR chloride channels. Some reports suggest that lubiprostone opens CFTR or both CFTR and ClC-2 through interactions with the prostaglandin receptor EP4. Lubiprostone is used clinically to treat idiopathic chronic constipation and irritible bowel syndrome.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lubiprostone improves intestinal permeability in humans, a novel therapy for the leaky gut: A prospective randomized pilot study in healthy volunteers
Kato T, et al.
Testing, 12(4), e0175626-e0175626 (2017)