Kluczowe dokumenty
5.05855
Sigma-Aldrich
Adenovirus Proteinase Inhibitor
powder, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
2-(dicykloheksyloamino)-N-(4-(4-((2-(dicykloheksyloamino)acetylo)amino)fenylo)sulfonylofenylo)acetamid, N,Nʹ-(sulfonyldi-4,1-fenylo)bis(2-(dicykloheksyloamino)acetamid, inhibitor AVP, Inhibitor AVP, 2-(dicykloheksyloamino)-N-(4-(4-((2-(dicykloheksyloamino)acetylo)amino)fenylo)sulfonylofenylo)acetamid, N,Nʹ-(sulfonylideno-4,1-fenylo)bis(2-(dicykloheksyloamino)acetamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H58N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Inhibitor proteinazy adenowirusowej, NSC 37249,
Próba
≥90% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
5% TFA in ethanol: 5 mg/mL
DMSO: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(c4ccc(cc4)NC(=O)CN(C6CCCCC6)C5CCCCC5)c1ccc(cc1)NC(=O)CN(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C40H58N4O4S/c45-39(29-43(33-13-5-1-6-14-33)34-15-7-2-8-16-34)41-31-21-25-37(26-22-31)49(47,48)38-27-23-32(24-28-38)42-40(46)30-44(35-17-9-3-10-18-35)36-19-11-4-12-20-36/h21-28,33-36H,1-20,29-30H2,(H,41,45)(H,42,46)
Klucz InChI
JQYJJPSTWWRURQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Związek sulfonyldifenyleno-bis-dicykloheksyloaminoacetamidowy, który działa jako silny i selektywny inhibitor adenowirusowej AVP, proteinazy cysteinowej o krytycznym znaczeniu dla montażu i dojrzewania wirionów, celując jednocześnie w N-końcową kieszeń wiążącą kofaktor AVP pVIc (GVQSLKRRRCF)(Ki = 150 nM) i miejsce wiązania substratu AVP-pVIc(Ki = 400 nM), blokując nie tylko tworzenie aktywnego kompleksu AVP-pVIc / aktywację AVP (IC50 = 140 nM; [substrat] = 5 µM i [pVIc] = 40 µM), ale także aktywność katalityczną aktywnego kompleksu AVP-pVIc (IC50 = 490 nM; [substrat] = 5 µM). Nie wpływa na aktywność proteazy serynowej trypsyny lub proteazy cysteinowej papainy nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM.
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędowy
Miejsce wiązania substratu AVP-pVIc
Główny cel
Współczynnik AVP pVIc (GVQSLKRRRCF) N-końcowa kieszeń wiążąca
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
McGrath, W.J., et al. 2013. FEBS Lett.587, 2332.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3