Kluczowe dokumenty
5.05419
Sigma-Aldrich
α,β-metylen ATP
≥93% (HPLC), powder, P2X purinergic receptor agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
αβ-MeATP, αβ-metylen ATP, agonista receptora purynergicznego P2X, α,β-metylen ATP, α,β-metylenoadenozyno-5ʹ-trifosforan sól litowa
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
α,β-metylen ATP,
Próba
≥93% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Li+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
Klucz InChI
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Opis ogólny
Stabilny metabolicznie i selektywny agonista receptora purynergicznego P2X (pEC50 = 5,81), który jest silniejszy niż ATP. Wywołuje skurcze jelita krętego poprzez uwalnianie endogennej acetylocholiny, którą można zablokować tetrodotoksyną (~1 mM). Wykazano, że depolaryzuje komórki podłużnych pasków mięśniowych (~ 200 nM do 4 µM), które osiągają szczyt w ciągu 2-3 minut po zastosowaniu, a następnie zanikają do stałego poziomu.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
P2X
Odwracalny: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Sawyer, G.W., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.129, 1458.
Komori, S., et al. 1988. Br. J. Pharmacol.94, 9.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1