Kluczowe dokumenty
5.05416
Sigma-Aldrich
(+/-)-Atenolol
Synonim(y):
(+/-)-Atenolol, (±)-4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}benzeneacetamide, Beta1-Adrenergic Receptor Blocker, (±)-Atenolol, Beta1-Adrenergic Receptor Antagonist, (±)-Atenolol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 18 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Klucz InChI
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selective β1 adrenergic blocking agent. An anti-hypertensive and anti-arrhythmic agent. Reported to diminish cerebrospinal fluid production.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
β₁ adrenergic receptor
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Chrsant, S.G., et al. 1994. Clin. Cardiol.17, 670.
Nilsson, C., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, R1445.
Cruickshank, J.M. 1980. Am. Heart J.100, 160.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2