Kluczowe dokumenty
5.05417
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek oksymetazoliny
Synonim(y):
Chlorowodorek 6-(tert-butylo)-3-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)metylo)-2,4-dimetylofenolu, chlorowodorek 3-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)metylo]-6-(1,1-dimetyloetylo)-2,4-dimetylofenolu, agonista receptora adrenergicznego alfa2, chlorowodorek oksymetazoliny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.37 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Klucz InChI
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Agonista receptorów α2-adrenergicznych. Wykazuje ponad 60-krotnie większą selektywność wobec receptorów α2A niż receptorów α2β. Zwiększa syntezę DNA indukowaną przez EGF i PDGF.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
α₂ adrenergiczny
Ostrzeżenie
Toksyczność: Toksyczny (F)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Makara, G.B., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.287, 43.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3