Kluczowe dokumenty
5.05226
Sigma-Aldrich
Dibromek pankuronium
Synonim(y):
Dibromek dioctanu 1,1ʹ-(3α,17β-dihydroksy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylenu) bis[1-metylopiperydyniowego], antagonista nikotynowego receptora acetylochoryny, dibromek pankuronium, antagonista nAChR, dibromek pankuronium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H60N2O4 · Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (NMR)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
5.5 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Klucz InChI
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Opis ogólny
Bardzo silny konkurencyjny antagonista selektywny dla nAChR (IC50 = 5,5 nM). Bardzo silny niedepolaryzujący środek zwiotczający mięśnie szkieletowe, ale bez działania uspokajającego lub przeciwbólowego.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
nAChR
Ostrzeżenie
Toksyczność: Toksyczny (F)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Lowenick et al., 2001. Eur. J. Pharmacol.413, 31.
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3