203980
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
Synonim(y):
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
Poziom jakości
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
PBS: soluble
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Motor end-plate acetylcholine receptor
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Zhang, Z.W., et al. 1994. Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L., and Gordon, T. 1992. J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R., and Chang, C.C. 1992. Biochim. Biophys. Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M., and Chiappinelli, V.A. 1992. J. Comp. Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3