5.04045
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III
Synonim(y):
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III, N-(4- tert-Butylbenzyl)-1,5-dimethyl-1,5-dihydropyrazolo[4,3-c][2,1]benzothiazin-8-amine-4,4-dioxide, FAK Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
FAK
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3