5.00505
CRM1 Inhibitor IV, KPT-251
Synonim(y):
CRM1 Inhibitor IV, KPT-251, KPT251, (Z)-2-(2-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl)vinyl)-1,3,4-oxadiazole, Exportin 1 Inhibitor IV, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor IV, CRM1 Inhibitor IV, XPO1 Inhibitor IV
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
XPO1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lapalombella, R., et al. 2012. Blood.120, 4621.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3