5.00257
Riboflavin
E 101 (i)
Synonim(y):
Laktoflawina, witamina B2
Formularz
solid
siła działania
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
rozpuszczalność
0.07 g/L
gęstość nasypowa
100 kg/m3
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1