Kluczowe dokumenty
5.00111
Cocarboxylase tetrahydrate
(thiamine pyrophosphate tetrahydrate), EMPROVE® API
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Cocarboxylase tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® API
Formularz
solid
pH
2.4-3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
rozpuszczalność
55 g/L
gęstość nasypowa
450 kg/m3
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])O)OCCc1[s]c[n+](c1C)Cc2c(nc(nc2)C)N.O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.4H2O/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);4*1H2
Klucz InChI
KLOLNRGPRQYTIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1