Kluczowe dokumenty
5.00667
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
EMPROVE® API
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Thiamine monophosphate chloride dihydrate, [Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt)], Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 Pa ( 50 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® API
Formularz
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
135 °C (decomposition)
rozpuszczalność
176 g/L
gęstość
1.53 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
670 kg/m3
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Klucz InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
Informacje prawne
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1