Kluczowe dokumenty
1.03893
Benzenesulfonic acid
EMPROVE® EXPERT
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Benzene sulphonic acid, Benzenesulphonic acid, Besylic acid, Phenylsulfonic acid, Phenylsulphonic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
crystalline
metody
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
zanieczyszczenia
endotoxins, low
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Opakowanie
1038931000 / 1kg / Glass bottle
Informacje prawne
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1