494461-M
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent to isolate membrane proteins from E. coli without inactivation
Synonim(y):
n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, ULTROL® Grade, OSGP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
100
300
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
CMC
9 mM
rozpuszczalność
water: 25%
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
CGVLVOOFCGWBCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3