Kluczowe dokumenty
O9882
Octyl β-D-glucopyranoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Synonim(y):
n-Octyl glucoside, OGP
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
≥98% (GC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 25,000
liczba agregacji
84
zanieczyszczenia
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
CMC
20-25 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point >100 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?