491207
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Novobiocin, Sodium Salt
About This Item
Polecane produkty
product name
Novobiocin, Sodium Salt,
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Klucz InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
retrovirus RNA-dependent DNA polymerases
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1