Kluczowe dokumenty
487960
Sigma-Aldrich
Nokiceptyna
Endogenous ligand for the opioid-like G-protein coupled receptor, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1).
Synonim(y):
Orphanin FQ, OFQ, NC, FGGFTGARKSARKLANQ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H129N27O22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1809.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)
InChI
1S/C79H129N27O22/c1-41(2)33-54(72(122)95-44(5)66(116)103-56(36-59(84)110)73(123)102-53(77(127)128)27-28-58(83)109)104-70(120)49(23-13-15-29-80)100-69(119)52(26-18-32-90-79(87)88)99-65(115)43(4)96-75(125)57(40-107)105-71(121)50(24-14-16-30-81)101-68(118)51(25-17-31-89-78(85)86)98-64(114)42(3)94-61(112)39-93-76(126)63(45(6)108)106-74(124)55(35-47-21-11-8-12-22-47)97-62(113)38-91-60(111)37-92-67(117)48(82)34-46-19-9-7-10-20-46/h7-12,19-22,41-45,48-57,63,107-108H,13-18,23-40,80-82H2,1-6H3,(H2,83,109)(H2,84,110)(H,91,111)(H,92,117)(H,93,126)(H,94,112)(H,95,122)(H,96,125)(H,97,113)(H,98,114)(H,99,115)(H,100,119)(H,101,118)(H,102,123)(H,103,116)(H,104,120)(H,105,121)(H,106,124)(H,127,128)(H4,85,86,89)(H4,87,88,90)/t42-,43-,44-,45+,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,63-/m0/s1
Klucz InChI
PULGYDLMFSFVBL-SMFNREODSA-N
Opis ogólny
Endogenny ligand dla opioidopodobnego receptora sprzężonego z białkiem G, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1). Nie wykazuje znaczącej aktywności na receptorach opioidowych µ, δ lub κ; jednak nanomolarne stężenia nocyceptyny hamują stymulowaną forskoliną aktywność cyklazy adenylowej w komórkach transfekowanych receptorem sprzężonym z białkiem G LC132, który ma podobną sekwencję do receptora opioidowego. Stwierdzono również, że powoduje nadciśnienie i bradykardię u myszy.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Opioidopodobny receptor sprzężony z białkiem G, ORL1 (Opioid Receptor-Like 1)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Phe-Gly-Gly-Phe-Thr-Gly-Ala-Arg-Lys-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Ala-Asn-Gln-OH
Inne uwagi
Madeddu, P., et al. 1999. Hypertension 33, 914.
Sandin, J., et al. 1999. NeuroReport 10, 71.
Meunier, J., et al. 1995. Nature 377, 532.
Reinscheid, R.K., et al. 1995. Science 270, 792.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3