487910-M
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
Synonim(y):
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale green
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(N=O)C(C(NC(=O)C)C(=O)O)(C)C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Klucz InChI
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Nitric oxide donor
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Askew, S.C., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991. Neurosci. Lett. 130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 762.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3