483125-M
NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester, Hydrochloride
Cell permeable. More soluble analog of arginine and a competitive, slowly reversible inhibitor of eNOS (IC₅₀ = 500 nM). Causes a prolonged inhibition of acetylcholine-induced relaxation of rat aortic rings (IC₅₀ = 400 nM).
Synonim(y):
NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester, Hydrochloride, N ω-NO₂-L-Arg-OMe, N G-NO₂-L-Arg-OMe, L-NAME, HCl, Nω-NO₂-L-Arg-OMe, NG-NO₂-L-Arg-OMe, L-NAME, HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
eNOS
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Dawson, V.L., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 6368.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 4651.
Moncada, S., et al. 1991. Pharmacol. Rev. 43, 109.
Moore, P.K., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.99, 408.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3