100050
1400W
A selective, cell-permeable, irreversible, slow, tight-binding inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; Kd = 7 nM).
Synonim(y):
1400W, N-(3-Aminomethyl)benzylacetamidine, 2HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H16N3/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11/h2-5,13H,6-7,11-12H2,1H3/q+1/p+1
Klucz InChI
FFSSUWWXUDLVQZ-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
iNOS
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Cardenas, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 354, 161.
Parrino, P.E., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg. 66, 733.
Garvey, E.P., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 4959.
Laszlo, F., and Whittle, B.J. 1997. Eur. J. Pharmacol. 334, 99.
Thomsen, L.L., et al. 1997. Cancer Res. 57, 3300.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3