Kluczowe dokumenty
481984
Sigma-Aldrich
Nifuroksazyd
A cell-permeable and orally available nitrofuran-based antidiarrheal agent that effectively suppresses the activation of cellular STAT1/3/5 transcription activity.
Synonim(y):
5-Nitro-2-furaldehyd-p-hydroksybenzoilohydrazon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
bright yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
Klucz InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek i dostępny doustnie środek przeciwbiegunkowy na bazie nitrofuranu, który skutecznie hamuje aktywację komórkowej aktywności transkrypcyjnej STAT1/3/5 (IC50 = 3 µM przeciwko aktywacji STAT3 indukowanej IL-6 w komórkach U3A), wykazując jednocześnie niewielki wpływ na aktywację NF-κBindukowaną TNF-α w komórkach 293. Wykazano, że hamuje komórkową fosforylację tyrozyny JAK2/TYK2/STAT3 (IC50 = 10 µM przeciwko tyr705 STAT3 w komórkach U266), ale nie fosforylację Akt/EGFR/JAK1/MAPK/Src lub ser727 STAT3.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Nelson, E.A., et al. 2008. Blood112, 5095.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3