Kluczowe dokumenty
Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nifuroxazide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
Klucz InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)