Kluczowe dokumenty
474788
Sigma-Aldrich
MG-132
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Inhibitor proteasomu XI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41N3O5
Masa cząsteczkowa:
475.62
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, InSolution, ≥95%, reversible proteasome inhibitor
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).Reduces the degradation of ubiquitin-conjugated proteins in mammalian cells and permeable stains of yeast by the 26S complex without affecting its ATPase or isopeptidase activities. Activates c-Jun N-terminal kinase (JNK1) which initiates apoptosis. Inhibits NF-κBactivation (IC50 = 3 µM). This material is ≥95% pure by HPLC. A material with ≥98% purity by HPLC (Cat. No. 474791) and the solid form of this compound (Cat. No. 474787) are also available.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Ki = 4 nM for proteasomal inhibition
Reversible: yes
Secondary Target
IKK
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Flammable (J)
Rekonstytucja
Following initital thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.