Kluczowe dokumenty
444284
Sigma-Aldrich
Inhibitor MMP-2/MMP-3 III, PD166793
The MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, also referenced under CAS 199850-67-4, controls the biological activity of MMP-2/MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Kwas (S)-2-(4ʹ-bromo-bifenylo-4-sulfonyloamino-3-metylomasłowy)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18BrNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 40 mg/mL
ethanol: 40 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C17H18BrNO4S/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
GJOCABIDMCKCEG-INIZCTEOSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek bifenylosulfonylowaliny, który działa jako silny inhibitor MMP-2, -3 i -13 (IC50 = odpowiednio 47, 12 i 8 nM) oraz słabszy inhibitor deaminazy AMP (20% inhibicji przy 0,1 µM), MMP-1, -7, -9 i -14 (IC50 = odpowiednio 6,1, 7,2, 7,9 i 0,24 µM). Wykazano, że oferuje korzyści terapeutyczne in vivo w różnych zwierzęcych modelach niewydolności serca i cukrzycy.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 47, 12 i 8 nM, odpowiednio przeciwko MMP-2, -3 i -13
Główny cel
MMP-2, -3 i -13
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Paolocci, N., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.317, 506.
Zhou, Y.P., et al. 2005. Diabetes54, 2612.
Peterson, J.T., et al. 2001. Circulation103, 2303.
Spinale, F.G., et al. 1999. Circ. Res.85, 364.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.