Kluczowe dokumenty
345749
Sigma-Aldrich
GDF-8 Propeptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.26
Nazwa produktu
Propeptyd GDF-8, His-Tag®, mysi, rekombinowany, GDF-8 Propeptide, His•Tag, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 25-285, fused at the C-terminus to a His•Tag sequence, and expressed in NS0-derived mouse myeloma cells.
rekombinowane
expressed in mouse NSO cells (myeloma cells)
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rekombinowany mysi czynnik różnicowania wzrostu-8 (GDF-8)/propeptyd miostatyny, składający się z aminokwasów 25-285, połączony na C-końcu z sekwencją His-Tag i wyrażany w mysich komórkach szpiczaka pochodzących z NS0. GDF-8 jest wydzielanym białkiem, które ulega ekspresji podczas rozwoju embrionalnego i w dorosłych mięśniach szkieletowych.
Zastosowanie
GDF-8 Propeptide, His-Tag, Mouse, Recombinant, składa się z aminokwasów 25-285, połączonych na C-końcu z sekwencją His-Tag i ulega ekspresji w mysich komórkach szpiczaka pochodzących z NS0.
Działania biochem./fizjol.
ED₅₀ = 0,05-0,25 µg/ml (przy użyciu 40 ng/ml rmGDF-8) mierzone poprzez hamowanie aktywności rmGDF-8 w ludzkich komórkach przewlekłej białaczki szpikowej K562. Około 1 µg/ml całkowicie hamuje aktywność GDF-8 w komórkach K562.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 µm przefiltrowanego PBS, BSA.
Rekonstytucja
Odtworzyć do 50 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po odtworzeniu przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania lub pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hill, J.J. et al. 2003. Molecular Endocrinology17, 1144.
Thies, R.S. et al. 2001. Growth Factors18, 251.
Chang, H. et al. 2002. Endocrine Reviews23, 787.
McPherron, A.C. et al. 1997. Nature387, 83.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2