Kluczowe dokumenty
444235-M
Millipore
MMP-13 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 10⁶ M⁻¹s⁻¹).
Synonim(y):
MMP-13 Substrate, Fluorogenic, Collagenase-3 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H65N13O15
Masa cząsteczkowa:
1100.14
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
fluorescencja
λex ~325 nm
λem ~393 nm
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 106 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm). Less efficient as a substrate for MMP-1 (fibroblast collagenase) or MMP-8 (neutrophil collagenase).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3)
kcat/Km = 1.09 x 106 M⁻¹ sec⁻¹ for MMP-13 (collagenase-3)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-Dpa-NH₂ [Cha = L-cyclohexylalanine; Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Postać fizyczna
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1