437694
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-
An effective antioxidant.
Synonim(y):
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-, DHLA, Dihydrolipoic Acid, Thiocytic Acid, Dihydro-
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (TLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
ethanol: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SC(CCS)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup