Kluczowe dokumenty
436305-M
Millipore
Kwas linolowy
An essential fatty acid.
Synonim(y):
Kwas cis,cis-9,12-oktadekadienowy, kwas linolowy, Kwas linolowy, kwas cis,cis-9,12-oktadekadienowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥97% (LC/MS)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
colorless
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Klucz InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Opis ogólny
Gęstość: 900 mg/ml.
Niezbędny kwas tłuszczowy.
Niezbędny kwas tłuszczowy. Gęstość: 900 mg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Niezbędny kwas tłuszczowy
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1