Kluczowe dokumenty
431525
Sigma-Aldrich
L-Leucine Dehydrogenase, Bacillus cereus
Synonim(y):
L-LeuDH, L-Leucyna:NAD +-oksydoreduktaza
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥10 units/mg protein
≥50 units/mL
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native L-leucine dehydrogenase from Bacillus cereus. Purified enzyme that catalyzes the NAD-dependent conversion of L-leucine to α-ketoisocaproate. Suitable for the production of L-tertiary leucine amino acids. Has an optimal pH of 10.5-10.8 for L-leucine substrate and 9.4 for α-ketoisocaproate substrate. Has an optimal temperature of 65°C.
pH optimum 10.5-10.8 (L-leucine substrate) and 9.4 (α-ketoisocaproate substrate), temperature optimum 65°C.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol L-leucine to α-ketoisocaproate in the presence of NAD+ per min at 30°C, pH 10.7.
Postać fizyczna
In 100 mM NaCl, 10 mM potassium phosphate buffer, 50% glycerol, pH 7.5.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Kärst, U., et al. 1986. FEMS Microbiol. Lett. 37, 335.
Schütte, H., et al. 1985. Appl. Microbiol.Biotechnol.22, 306.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2