G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Synonim(y):
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
400-2,000 units/mg protein
oczyszczone przez
affinity chromatography
zawiera
dithioerythritol as preservative
skład
Protein, ~5% Lowry
rozpuszczalność
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
numer dostępu UniProt
obecność zanieczyszczeń
ATPase <0.2%
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1