Kluczowe dokumenty
G4509
Glycerokinase from Escherichia coli
lyophilized powder, 40-100 units/mg protein
Synonim(y):
ATP:glycerol 3-phosphotransferase, Glycerol Kinase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
40-100 units/mg protein
skład
Protein, ≥50% biuret
obecność zanieczyszczeń
Triose-phosphate isomerase, hexokinase, myokinase, glycerol dehydrogenase and NADH oxidase ≤0.05%
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)