Kluczowe dokumenty
422426
Sigma-Aldrich
KGF/FGF-7, mysi, rekombinowany
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rekombinowany mysi czynnik wzrostu keratynocytów (KGF) składający się z aminokwasów 32-194 i wyrażany w E. coli. KGF odgrywa istotną rolę w rozwoju, nowotworzeniu, angiogenezie, morfogenezie i gojeniu się ran. Sekwencja aminokwasowa dojrzałego mysiego KGF jest w 96% identyczna z formami szczurzymi, bydlęcymi, owczymi, końskimi i ludzkimi i jest aktywna u wszystkich gatunków.
Działania biochem./fizjol.
ED₅₀ = 10-50 ng/ml mierzone w teście proliferacji komórek z użyciem komórek nabłonka małpy 4MBr-5.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 µm sterylnie filtrowanego MOPS, Na₂SO₄, EDTA, DTT BSA.
Rekonstytucja
Odtworzyć do 250 µg/ml w sterylnym PBS zawierającym co najmniej 0,1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Belleudi, F., et al. 2007. Traffic8, 1854.
Finch, P.W. i J.S. Rubin. 2006. J. Natl. Cancer Inst.98, 812.
de Georgi, V., et al. 2007. Dermatol. Clin.25, 477.
Niu, J., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 6001.
Werner, S., et al. 2007. J. Invest. Dermatol.127, 998.
Cardinali, G., et al. 2005. J. Invest. Dermatol.125, 1190.
Geer, D.J., et al. 2005. Am. J. Pathol.167, 1575.
Hsu, YR., et al. 1999. Biochemistry38, 2523.
Qiao, J., et al. 1999. Development126, 547.
Werner, S., 1998. Cytokine Growth Factor Rev.9, 153.
Guo, L., et al. 1996. Genes Dev.10, 165.
Mason, I.J., et al. 1994. Mech. Dev.45, 15.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2