Kluczowe dokumenty
420204-M
Millipore
Inhibitor VII demetylazy lizyny histonowej, GSK-J1
Synonim(y):
Inhibitor JHDM II, kwas 3-(6-(4,5-dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-ylo)-2-(pirydyn-2-ylo)pirymidyn-4-yloamino)propanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N3(CCc4c(cccc4)CC3)c1nc(nc(c1)NCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
Klucz InChI
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas pirydynylo-pirymidynyloaminopropanowy, który skutecznie hamuje demetylazy H3K27me3 z rodziny KDM6 - JMJD3 (IC50 = 0,06 i 18 µM odpowiednio metodą AlphaScreen i MALDI Mass).06 i 18 µM, odpowiednio, metodą AlphaScreen i MALDI Mass) i UTX (IC50 = 56 µM metodą MALDI Mass) w α-ketoglutaranu w sposób kompetycyjny, substrat peptydowy w sposób niekompetycyjny, wykazując znacznie zmniejszoną siłę działania przeciwko JARID1C, JMJD1a, JMJD2a, JMJD2c, JMJD2d, JMJD2e, 112 kinazom, a także panelowi 60 enzymów niekinazowych, GPCR, kanałów jonowych, receptorów jądrowych i transporterów. Zalecany wyłącznie do testów bezkomórkowych. Do hodowli należy stosować przepuszczalny dla komórek prolek GSK-J4 (nr kat. 420205). Analiza strukturalna ujawnia, że skuteczne hamowanie jest wynikiem skoordynowanego działania GSK-J1 przeciwko wiązaniom α-ketoglutaranu, histonu H3, a także Fe +2 w miejscu aktywnym enzymu.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Demetylazy H3K27me3 JMJD3 i UTX
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Heinemann, B., et al. 2014. Nature514 E1.
Kruidenier, L., et al. 2014. Nature514, E2.
Kruidenier, L., et al. 2012. Nature488, 404.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3